Learn More
Dactolisib, MedChemExpress
Description
Dactolisib (BEZ235) is an orally active and dual pan-class I PI3K and mTOR kinase inhibitor with IC50s of 4 nM/5 nM/7 nM/75 nM, and 20.7 nM for p110α/p110γ/p110δ/p110β and mTOR, respectively. Dactolisib (BEZ235) inhibits both mTORC1 and mTORC2.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dactolisib |
| CAS | 915019-65-7 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C30H23N5O |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | BEZ235 NVP-BEZ235 |
| Informations sur la solubilité | 5% TFA : 8.33 mg/mL (17.74 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 5 mg/mL (10.65 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMF : 2 mg/mL (4.26 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CN(C1=C2C3=CC(C4=CC5=CC=CC=C5N=C4)=CC=C3N=C1)C(N2C6=CC=C(C=C6)C(C)(C#N)C)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 469.54 |
| Afficher plus |