Learn More
Melford Daidzein
Code produit 30018227
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018227 100 mg 100mg
30018226 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018227 Fournisseur Melford Code fournisseur D200100.1
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Analogue inactif de la génistéine.
analogue inactif de la génistéine ;
Analogue inactif de la génistéine. Inhibe l'activité de la caséine kinase II.
Spécification
CAS 486-66-8
Formule moléculaire C15H10O4