Learn More
MedChemExpress Daidzein
Code produit 16432489
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16432489 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16432489 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN0019
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress Daidzein is a soy isoflavone, which acts as a PPAR activator.
Spécification
Contenu et stockage 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Type de produit Natural Products
Pureté ou qualité 98.0%
Quantité 1 g
Conditions d’expédition Room temperature
Solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (196.66 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Cible PPAR∣Endogenous Metabolite
CAS 486-66-8
Poids moléculaire 254.24 g/mol