Learn More
MedChemExpress Daidzein
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Type de produit | Natural Products |
| Pureté ou qualité | 98.0% |
| Quantité | 10 g |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : ≥ 50 mg/mL (196.66 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Cible | PPAR∣Endogenous Metabolite |
| CAS | 486-66-8 |
| Poids moléculaire | 254.24 g/mol |