Learn More
Daidzéine 7-bêta-D-glucuronide 4'-Sulfate sel disodique, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Daidzein 7-beta-D-Glucuronide 4'-sulfate disodium salt |
| CAS | 1041134-19-3 |
| Formule moléculaire | C21 H16 Na2 O13 S |
| Quantité | 1 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H18O13S.2Na/c22-15-12-6-5-11(32-21-18(25)16(23)17(24)19(33-21)20(26)27)7-14(12)31-8-13(15)9-1-3-10(4-2-9)34-35(28,29)30;;/h1-8,16-19,21,23-25H,(H,26,27)(H,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t16-,17-,18+,19-,21+;;/m0../s1 |
| SMILES | [Na+].[Na+].O[C@H]1[C@H](Oc2ccc3C(=O)C(=COc3c2)c4ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc4)O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)C(=O)[O-] |
| Nom IUPAC | disodium ; (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[4-oxo-3-(4-sulfonatooxyphényl)chromène-7-yl]oxyoxane-2-carboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 554.39 |