Learn More
Daidzein, 98,7 %, MP Biomedicals
Code produit 11449981 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11449981 20 mg
11459981 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11449981 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215881220
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Identifiants chimiques
CAS 486-66-8
Formule moléculaire C15H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 254.241
Clé InChI ZQSIJRDFPHDXIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme daidzein, 4',7-dihydroxyisoflavone, daidzeol, 7,4'-dihydroxyisoflavone, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, diadzein, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl chromen-4-one, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4-benzopyrone
CID PubChem 5281708
ChEBI CHEBI:28197
Nom IUPAC 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphényl)chromén-4-one
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=COC3=C(C2=O)C=CC(=C3)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Daidzein
Note relative au nom For HPLC analysis
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 0.987
Quantité 20 mg
Poids de la formule 254.23
Forme physique Powder