Spécification
| Nom chimique ou matériau | Daidzein |
| Note relative au nom | Pour l’analyse HPLC |
| Couleur | Blanc |
| Plage de pourcentage du dosage | 0.987 |
| Quantité | 100 mg |
| Poids de la formule | 254.23 |
| Forme physique | Poudre |