Learn More
Daidzéine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10613552 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10613552 25 mg Flacon en verre 25mg
10209613 100 mg Flacon en verre 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10613552 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 328230250
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 486-66-8 | C15H10O4 | 254.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 486-66-8
Formule moléculaire C15H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 254.24
Numéro MDL MFCD00016954
Clé InChI ZQSIJRDFPHDXIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme daidzein, 4',7-dihydroxyisoflavone, daidzeol, 7,4'-dihydroxyisoflavone, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, diadzein, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl chromen-4-one, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4-benzopyrone
CID PubChem 5281708
ChEBI CHEBI:28197
Nom IUPAC 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphényl)chromén-4-one
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=COC3=C(C2=O)C=CC(=C3)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Daidzein
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 mg
Beilstein 18,II,1
Merck Index 15, 2798
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso
Poids de la formule 254.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Daidzein
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.