Learn More
Daidzein, TRC
Code produit 30366549
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30366549 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30366549 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD103500500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Daidzein
CAS 486-66-8
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C15 H10 O4
Quantité 500 mg
Synonyme 4H-1-Benzopyran-4-one, 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-, Daidzein (6CI), Isoflavone, 4',7-dihydroxy- (8CI), 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4',7-Dihydroxyisoflavone, 7,4'-Dihydroxyisoflavone, Daidzeol, Daidzin aglycone, FW 635I-1, Isoaurostatin, K 251b, NPI 031E
Formule InChI InChI=1S/C15H10O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-8,16-17H
SMILES Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)ccc3C2=O
Nom IUPAC 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphényl)chromen-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 254.24
Poids de la formule 254.0579
Pourcentage de pureté >95