Learn More
Daidzine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15569513 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15569513 100 mg 100mg
15559513 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15569513 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 460421000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00€
    125.65€ / 100mg
    Économisez 13.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 552-66-9 | C21H20O9 | 416.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 552-66-9
Formule moléculaire C21H20O9
Poids moléculaire (g/mol) 416.38
Numéro MDL MFCD00017466
Clé InChI KYQZWONCHDNPDP-QNDFHXLGSA-N
Synonyme daidzin, daidzoside, daidzein 7-o-glucoside, daidzein 7-glucoside, daidzein-7-glucoside, daidzein 7-o-beta-d-glucoside, unii-4r2x91a5m5, daidzein-7-o-glucoside, 7-beta-d-glucopyranosyloxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 7-o-b-d-glucopyranoside
CID PubChem 107971
ChEBI CHEBI:42202
Nom IUPAC 3-(4-hydroxyphenyl)-7-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-4H-chromen-4-one
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CC=C3C(=O)C(=COC3=C2)C2=CC=C(O)C=C2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Daidzin
Perte à la dessiccation 2.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 100 mg
Poids de la formule 416.38
Pourcentage de pureté 98%