Learn More
Memmert™ Étalonnage en usine DAkkS pour l’IN75
Code produit 17597995 Tous les produits Memmert Produits
Change view
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit unitSize
17597995 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17597995 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur IN75E39696
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Étalonnage en usine DAkkS pour une température librement sélectionnable pour les incubateurs Memmert.
  • Pour une valeur de température librement sélectionnable selon la méthode C (DKD-R 5-7)
Spécification
À utiliser avec (équipement) Incubateur IN75
Type de produit Étalonnage en usine DAkkS