Learn More
Dalfopristin, MedChemExpress
Code produit 16440748
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16440748 5 mg
16408318 10 mg
16402029 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16440748 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYA0241
MedChemExpress Dalfopristin is a semi-synthetic streptogramin antibiotic. Quinupristin/Dalfopristin (Q/D) is a valuable alternative antibiotic to vancomycin for the treatment of multi-drug resistant Enterococcus faecium infections.
Dalfopristin is a semi-synthetic streptogramin antibiotic. Quinupristin/Dalfopristin (Q/D) is a valuable alternative antibiotic to vancomycin for the treatment of multi-drug resistant Enterococcus faecium infections.
Spécification
Nom chimique ou matériau Dalfopristin
Forme physique Solid
CAS 112362-50-2
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C34H50N4O9S
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme RP54476
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (180.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(CCN(CC)CC)([C@H]1[C@@](C(O[C@H]([C@@H](/C=C/C(NC/C=C\C(C)=C\2)=O)C)C(C)C)=O)([H])N(C(C3=COC(CC(C[C@@H]2O)=O)=N3)=O)CC1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 690.85
Poids de la formule 690.85
Pourcentage de pureté 98.34%
Qualité Research