missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dalfopristin, MedChemExpress

Code produit 16408318
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16408318 10 mg
16440748 5 mg
16402029 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16408318 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYA0241

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Dalfopristin is a semi-synthetic streptogramin antibiotic. Quinupristin/Dalfopristin (Q/D) is a valuable alternative antibiotic to vancomycin for the treatment of multi-drug resistant Enterococcus faecium infections.

Dalfopristin is a semi-synthetic streptogramin antibiotic. Quinupristin/Dalfopristin (Q/D) is a valuable alternative antibiotic to vancomycin for the treatment of multi-drug resistant Enterococcus faecium infections.

Spécification

Nom chimique ou matériau Dalfopristin
Forme physique Solid
CAS 112362-50-2
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C34H50N4O9S
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme RP54476
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (180.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(CCN(CC)CC)([C@H]1[C@@](C(O[C@H]([C@@H](/C=C/C(NC/C=C\C(C)=C\2)=O)C)C(C)C)=O)([H])N(C(C3=COC(CC(C[C@@H]2O)=O)=N3)=O)CC1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 690.85
Poids de la formule 690.85
Pourcentage de pureté 98.34%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.