Learn More
MedChemExpress DAMGO
Spécification
Spécification
| Pureté | 98.1% |
| CAS | 78123-71-4 |
| Contenu et stockage | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Poids moléculaire | 513.59 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 10 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : 33.33 mg/mL (64.90 mM∣Need ultrasonic) |