Learn More
Ester méthylique de DAMPA, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | DAMPA Methyl Ester |
| CAS | 23853-09-0 |
| Formule moléculaire | C16H17N7O2 |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | 4-[[(2,4-Diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoic Acid Methyl Ester, Methyl 4-Amino-4-deoxy-10-methyl Pteroate, NSC 133722 |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H17N7O2/c1-23(11-5-3-9(4-6-11)15(24)25-2)8-10-7-19-14-12(20-10)13(17)21-16(18)22-14/h3-7H,8H2,1-2H3,(H4,17,18,19,21,22) |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(cc1)N(C)CC2=NC3=C(N)NC(=N)N=C3N=C2 |
| Nom IUPAC | 4-[(4-amino-2-imino-3H-ptéridine-6-yl)méthyl-méthylamino]benzoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 339.35 |
| Poids de la formule | 339.1444 |