missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Danegaptide Hydrochloride, MedChemExpress

Code produit 16440617
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16440617 50 mg
16457007 5 mg
16434288 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16440617 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10913A

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Danegaptide Hydrochloride (GAP-134 Hydrochloride) is a potent, selective and orally active gap-junction modifier with an antiarrhythmic effect.

Danegaptide Hydrochloride (GAP-134 Hydrochloride) is a potent, selective and orally active gap-junction modifier with an antiarrhythmic effect.

Spécification

Nom chimique ou matériau Danegaptide Hydrochloride
CAS 943133-81-1
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H18ClN3O4
Quantité 50 mg
Synonyme GAP-134 Hydrochloride ZP 1609 Hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 55 mg/mL (167.81 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (152.55 mM)
SMILES O=C(N[C@H]1CN(C(CN)=O)[C@H](C(O)=O)C1)C2=CC=CC=C2.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 327.76
Poids de la formule 327.76
Pourcentage de pureté 97.04%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.