Learn More
Danegaptide Hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16457007
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16457007 5 mg
16440617 50 mg
16434288 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16457007 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10913A
MedChemExpress Danegaptide Hydrochloride (GAP-134 Hydrochloride) is a potent, selective and orally active gap-junction modifier with an antiarrhythmic effect.
Danegaptide Hydrochloride (GAP-134 Hydrochloride) is a potent, selective and orally active gap-junction modifier with an antiarrhythmic effect.
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Danegaptide Hydrochloride
CAS 943133-81-1
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H18ClN3O4
Quantité 5 mg
Synonyme GAP-134 Hydrochloride ZP 1609 Hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 55 mg/mL (167.81 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (152.55 mM)
SMILES O=C(N[C@H]1CN(C(CN)=O)[C@H](C(O)=O)C1)C2=CC=CC=C2.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 327.76
Poids de la formule 327.76
Pourcentage de pureté 97.04%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.