Learn More
Acide dansylique, TRC
Code produit 30358675
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30358675 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30358675 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD17286010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dansyl Acid
CAS 4272-77-9
Formule moléculaire C12 H13 N O3 S
Quantité 10 g
Synonyme 5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulfonic Acid, 5-(Dimethylamino)-1-naphthalenesulfonic Acid
Formule InChI InChI=1S/C12H13NO3S/c1-13(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(14,15)16/h3-8H,1-2H3,(H,14,15,16)
SMILES CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)O
Nom IUPAC Acide 5-(diméthylamino)naphthalène-1-sulfonique
Poids moléculaire (g/mol) 251.3
Poids de la formule 251.0616