Learn More
Chlorure de dansyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444924
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444924 25 g 25g
11424924 1 g 1g
11434924 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444924 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13828.14
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 605-65-2 | C12H12ClNO2S | 269.74 g/mol
Dansyl chloride is a fluorogenic reagent used for protein, N-terminal amino acid and peptide detection by reverse phase high performance liquid chromatography (HPLC). It is also used to determine the degree of labeling in chymotrypsin and ovalbumin. It acts as a precursor for the synthesis of other derivatives like dansyl amide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de dansyle est un réactif fluorogénique utilisé pour la détection des peptides et des acides aminés de l’extrémité N-terminale des protéines par chromatographie liquide haute performance en phase inverse (HPLC). Il est également utilisé pour déterminer le degré de marquage de la chymotrypsine et de l’ovalbumine. Il agit comme précurseur pour la synthèse d’autres dérivés comme le dansyle amide.
Solubilité
Soluble dans le fluorure de diméthyle, l’acétone, le chloroforme, la pyridine, le benzène et le dioxane. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Sensible à l’humidité. Incompatible avec des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 605-65-2
Formule moléculaire C12H12ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 269.74
Numéro MDL MFCD00003985
Clé InChI XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dansyl chloride, 5-dimethylamino naphthalene-1-sulfonyl chloride, dns chloride, dansyl, 5-dimethylamino-1-naphthalenesulfonyl chloride, 1-naphthalenesulfonyl chloride, 5-dimethylamino, 1-dimethylaminonaphthalene-5-sulfonyl chloride, 1-chlorosulfonyl-5-dimethylaminonaphthalene, unii-qmu9166tj4, 5-dimethylaminonaphthalene-1-sulphonyl chloride
CID PubChem 11801
ChEBI CHEBI:51907
Nom IUPAC 5-(diméthylamino)naphtalène-1-chlorure de sulfonyle
SMILES CN(C)C1=CC=CC2=C(C=CC=C12)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dansyl chloride
Point de fusion 69°C to 75°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2217205
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,2814
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl fluoride,acetone,chloroform,pyridine,benzene and dioxane. Insoluble in water.
Poids de la formule 269.75
Pourcentage de pureté 96%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dansyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Dansyl chloride