Learn More
Chlorure de dansyle à 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10540571 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10540571 1 g Flacon en verre 1g
10070880 5 g Flacon en verre 5g
10348743 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10540571 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 115850010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.50€
    60.65€ / 1g
    Économisez 12.85€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 605-65-2 | C12H12ClNO2S | 269.74 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 605-65-2
Formule moléculaire C12H12ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 269.74
Numéro MDL MFCD00003985
Clé InChI XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-Dimethylamino-1-naphthalenesulfonyl chloride
CID PubChem 11801
ChEBI CHEBI:51907
Nom IUPAC 5-(diméthylamino)naphtalène-1-chlorure de sulfonyle
SMILES CN(C)C1=CC=CC2=C(C=CC=C12)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dansyl chloride
Point de fusion 71.0°C to 74.0°C
Note relative au nom 98%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 98%
Couleur Beige-marron ou gris à blanc
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, pyridine, benzene and dioxane
Quantité 1 g
Forme physique Poudre, aiguilles ou cristaux
Poids de la formule 269.75
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dansyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.