Learn More
Dansyl Chloride (Crystalline (Yellow)), Fisher BioReagents
Code produit 10541255
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10541255 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10541255 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP4271
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Dansyl Chloride is a fluorochrome useful in the detection of N-terminal amino acids in proteins and peptides. It is also used in the preparation of fluorescent derivatives of amino acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dansyl Chloride
Point de fusion 71°C
CAS 605-65-2
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Formule moléculaire C12H12ClNO2S
Numéro MDL MFCD00003985
Numéro UN 1759
Merck Index 15, 2813
Synonyme 1-(Dimethylamino)-5-naphthalenesulfonyl Chloride
Identification Pass Test
Clé InChI XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C1=CC=CC2=C(C=CC=C12)S(Cl)(=O)=O
Nom IUPAC 5-(dimethylamino)naphthalene-1-sulfonyl chloride
Poids moléculaire (g/mol) 269.74
CID PubChem 11801
ChEBI CHEBI:51907
Poids de la formule 269.75
Pourcentage de pureté ≥99%
Conditionnement Amber Glass
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Forme physique Poudre