Learn More
Chlorure de Dansyl, TRC
Product Code. 17951955
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
17951955 5 g 5g
17904545 250 mg 250mg
17913005 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17951955 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD1775005G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 605-65-2
Formule moléculaire C12 H12 Cl N O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 269.75
Synonyme 1-Naphthalenesulfonyl chloride, 5-(dimethylamino)- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 5-(Dimethylamino)-1-naphthalenesulfonyl chloride (ACI), 1-(Dimethylamino)-5-naphthalenesulfonyl chloride, 5-(N,N-Dimethylamino)-1-naphthalenesulfonyl chloride, 8-Dimethylamino-1-naphthalenesulfonyl chloride, Dansyl chloride, DNS chloride, DNS-Cl, NSC 83616
Nom IUPAC 5-(diméthylamino)naphtalène-1-sulfonyle chlorure
SMILES CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Dansyl Chloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C12H12ClNO2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8H,1-2H3
Poids de la formule 269.0277
Pourcentage de pureté >95%