Learn More
Dansyl-dimethylamine, TRC
Code produit 30363877
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30363877 25 mg 25mg
30358524 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30363877 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD17850025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6059-62-7
Formule moléculaire C14H18N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 278.37
Synonyme 5-(Dimethylamino)-N,N-dimethyl-1-Naphthalenesulfonamide, DNS-dimethylamine, N,N-Dimethyl-5-(dimethylamino)naphthalene-1-sulfonamide
Nom IUPAC 5-(dimethylamino)-N,N-dimethylnaphthalene-1-sulfonamide
SMILES CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Dansyl-dimethylamine
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H18N2O2S/c1-15(2)13-9-5-8-12-11(13)7-6-10-14(12)19(17,18)16(3)4/h5-10H,1-4H3
Poids de la formule 278.1089