Learn More
Dansyl-éthanolamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dansyl-ethanolamine |
| CAS | 5282-89-3 |
| Formule moléculaire | C14H18N2O3S |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | DNS-ethanolamine, N-Dansylethanolamine, 5-(Dimethylamino)-N-(2-hydroxyethyl)-1-naphthalenesulfonamide, 2-(5-Dimethylamino-1-naphthalenesulfonamido)ethanol, 2-(Dansylamino)ethanol, 5-(Dimethylamino)-N-(2-hydroxyethyl)-naphthalene-1-sulfonamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H18N2O3S/c1-16(2)13-7-3-6-12-11(13)5-4-8-14(12)20(18,19)15-9-10-17/h3-8,15,17H,9-10H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NCCO |
| Nom IUPAC | 5-(diméthylamino)-N-(2-hydroxyéthyl)naphthalène-1-sulfonamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 294.37 |