Learn More
Dansyl Ethylenediamine, TRC
Code produit 30366671
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30366671 250 mg 250mg
30349219 100 mg 100mg
30360013 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30366671 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD179500250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35060-08-3
Formule moléculaire C14 H19 N3 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 293.38
Nom IUPAC N-(2-aminoethyl)-5-(dimethylamino)naphthalene-1-sulfonamide
SMILES CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau Dansyl Ethylenediamine
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H19N3O2S/c1-17(2)13-7-3-6-12-11(13)5-4-8-14(12)20(18,19)16-10-9-15/h3-8,16H,9-10,15H2,1-2H3
Poids de la formule 293.1198