Learn More
MedChemExpress Dansylamide
Spécification
Spécification
| Quantité | 100 mg |
| Conditions de stockage | -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Solubilité | DMSO : 150 mg/mL (599.23 mM; Need ultrasonic) |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| CAS | 1431-39-6 |
| Poids moléculaire | 250.32 g/mol |
| Cible | Factor Xa ∣ Thrombin |