Learn More
Dansylcadavérine, TRC
Code produit 30364307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30364307 25 mg 25mg
30354423 100 mg 100mg
30353335 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30364307 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD18190525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10121-91-2
Formule moléculaire C17H25N3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 335.46
Synonyme N-(5-Aminopentyl)-5-(dimethylamino)-1-naphthalenesulfonamide, Dansylcadaverine, Monodansylcadaverine
Nom IUPAC N-(5-aminopentyl)-5-(diméthylamino)naphtalène-1-sulfonamide
SMILES CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NCCCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau Dansylcadaverine
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H25N3O2S/c1-20(2)16-10-6-9-15-14(16)8-7-11-17(15)23(21,22)19-13-5-3-4-12-18/h6-11,19H,3-5,12-13,18H2,1-2H3
Poids de la formule 335.1667