Learn More
Dansylhydrazine, TRC
Code produit 30004127
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30004127 500 mg 500mg
30007926 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30004127 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD179705500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33008-06-9
Formule moléculaire C12H15N3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 265.33
Synonyme 1-Dimethylaminonaphthalene-5-sulfonyl Hydrazide, 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulfonyl Hydrazide, Dansyl Hydrazide;
Nom IUPAC 5-(dimethylamino)naphthalene-1-sulfonohydrazide
SMILES CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau Dansylhydrazine
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H15N3O2S/c1-15(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)18(16,17)14-13/h3-8,14H,13H2,1-2H3
Poids de la formule 265.0885