Learn More
Danthron, MedChemExpress
Code produit 16438516
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16438516 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16438516 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0923
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Danthron is a natural product extracted from the traditional Chinese medicine rhubarb. Danthron functions in regulating glucose and lipid metabolism by activating AMPK.
Danthron is a natural product extracted from the traditional Chinese medicine rhubarb. Danthron functions in regulating glucose and lipid metabolism by activating AMPK.
Spécification
Nom chimique ou matériau Danthron
CAS 117-10-2
Couleur Deep Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H8O4
Quantité 100 mg
Synonyme Dantron Chrysazin 1,8-Dihydroxyanthraquinone
Informations sur la solubilité DMSO : 5 mg/mL (20.82 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1C2=C(C=CC=C2O)C(C3=CC=CC(O)=C13)=O
Poids moléculaire (g/mol) 240.21
Poids de la formule 240.21
Pourcentage de pureté 97.72%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease