Learn More
Danusertib, MedChemExpress
Code produit 16494676
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16494676 100 mg
16493568 10 mg
16436297 5 mg
16409986 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16494676 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10179
MedChemExpress Danusertib is a pyrrolo-pyrazole and aurora kinase inhibitor with IC50 of 13, 79, and 61 nM for Aurora A, B, and C, respectively.
Danusertib is a pyrrolo-pyrazole and aurora kinase inhibitor with IC50 of 13, 79, and 61 nM for Aurora A, B, and C, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Danusertib
Forme physique Powder
CAS 827318-97-8
Couleur Off-White
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H30N6O3
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme PHA-739358
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (105.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CC2=C(NN=C2NC(C3=CC=C(N4CCN(CC4)C)C=C3)=O)C1)[C@@H](C5=CC=CC=C5)OC
Poids moléculaire (g/mol) 474.55
Poids de la formule 474.55
Pourcentage de pureté 95.81%
Qualité Research