Learn More
MedChemExpress DAPI dihydrochloride
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | -20°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Quantité | 10 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : 75 mg/mL (214.13 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 5.56 mg/mL (15.87 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Cible | HBV |
| Type de produit | Dye Reagents |
| Poids moléculaire | 350.25 g/mol |
| CAS | 28718-90-3 |
| Synonyme | 4',6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride |