Description
DAPI is a fluorescent dye commonly used in molecular biology and cell biology research. DAPI is known for its ability to bind to DNA, specifically to the minor groove of double-stranded DNA. This dye emits blue fluorescence when excited by ultraviolet light, allowing researchers to visualize and stain DNA in various biological samples.
Hoechst dyes are DNA-specific fluorescent stains that bind to the minor groove of double-stranded DNA. They emit blue fluorescence when excited by ultraviolet light. These dyes are widely used for staining DNA in various biological samples.
Points clés :
Détection des noyaux : se lie spécifiquement et quantitativement à l’ADN pour faciliter la détection spécifique des noyaux et du contenu en ADN dans l’imagerie par fluorescence
Fluorescent : génère un produit fluorescent bleu pour permettre la mesure avec des microscopes et des imageurs à fluorescence (excitation 341 nm, émission 452 nm)
Cellules fixes : à utiliser spécialement avec des cellules fixes plutôt qu’avec des échantillons à cellules vivantes
Contre-colorant compatible : fournit une coloration de contraste d’effet associée à la fluorescéine et à d’autres sondes fluorescentes compatibles, telles que les fluorophores DyLight Thermo Scientific
Recommandées dans les cas suivants :
Analyse de l’ADN en solution ; diagnostic de l’infection mycoplasmique des cultures cellulaires ; mesure du contenu nucléaire et tri des chromosomes en cytométrie en flux ; évaluation de l’apoptose ; détection des noyaux et de l’ADN organellaire dans les procédures d’hybridation immunofluorescente et in situ ; remplacement du bromure d’éthidium pour la coloration de l’ADN dans le gel d’agarose ; les noyaux de contre-coloration dans les méthodes histochimiques lorsque des anticorps fluorescents rouges ont été utilisés pour détecter des cibles spécifiques ; les rapports indiquent également que le DAPI se lie aux polyphosphates et autres polyanions, au sulfate de dextran et à la SDS.
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Contenu et stockage | Conserver la solution de DAPI (1 mg/ml) entre 2 et 8°C et à l’abri de la lumière. |
| Gamme de longueur d’onde d’excitation | 360 nm |
| Type de colorant | Imperméant aux cellules |
| À utiliser avec (application) | Imagerie cellulaire |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, instrument à haute densité |
| Quantité | 1 ml |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Émission | 460 nm |
| Afficher plus |