Learn More
Invitrogen™ DAPI and Hoechst Nucleic Acid Stains
Code produit 10150888 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
1 ml
5 mL
10 mL
Type de produit:
Coloration
Coloration d’acide nucléique
Coloration d’acide nucléique
DAPI
Pentahydrate
Type de colorant:
Hoechst 33258
Hoechst 33342
Imperméant aux cellules
Imperméant aux cellules
Perméant aux cellules
Conditionnement:
1 pièce
100mg
10mL
10mg
1mL
5mL
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de produit Type de colorant unitSize
10150888 5 mL Coloration Perméant aux cellules 5mL
10116287 1 ml DAPI Imperméant aux cellules 1mL
11580246 10 mg DAPI Imperméant aux cellules 10mg
11530306 10 mg DAPI Imperméant aux cellules 10mg
10184322 10 mg DAPI Imperméant aux cellules 10mg
10778843 10 mL Coloration d’acide nucléique Hoechst 33258 1 pièce
11534876 100 mg Coloration d’acide nucléique Hoechst 33258 100mg
11594876 100 mg Pentahydrate Hoechst 33258 100mg
11534886 10 mL Coloration d’acide nucléique Hoechst 33342 10mL
11544876 100 mg Coloration d’acide nucléique Perméant aux cellules 100mg
11504886 100 mg Coloration Hoechst 33342 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 10150888 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 62249
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
DAPI and Hoechst are classic popular nuclear counterstains for use in all fluorescent cell and tissue techniques. The blue fluorescence is vivid contrast to green, yellow, orange, red, far red and NIR fluorescent probes and labels.
DAPI is a fluorescent dye commonly used in molecular biology and cell biology research. DAPI is known for its ability to bind to DNA, specifically to the minor groove of double-stranded DNA. This dye emits blue fluorescence when excited by ultraviolet light, allowing researchers to visualize and stain DNA in various biological samples.
Hoechst dyes are DNA-specific fluorescent stains that bind to the minor groove of double-stranded DNA. They emit blue fluorescence when excited by ultraviolet light. These dyes are widely used for staining DNA in various biological samples.
La coloration Hoechst 33342 (trihydrate trichlorhydrate de 2’-[4-éthoxyphényl]-5-[4-méthyl-1-pipérazinyl]-2,5’-bi-1H-benzimidazole) est une coloration d’ADN perméable aux cellules qui est excitée par la lumière ultraviolette et qui émet une fluorescence bleue entre 460 et 490 nm. Le colorant Hoechst 33342 se lie de préférence aux régions adénine-thymine (A-T) de l’ADN. Ce colorant se lie dans le sillon mineur de l’ADN et exhibe des spectres d’émission de fluorescence distincts qui sont profractionnels aux rapports colorant:paire de base.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu
Concentration 20 mM
Contenu et stockage Dès réception, conserver à 4°C et à l’abri de la lumière.
Gamme de longueur d’onde d’excitation 361 nm
Type de colorant Perméant aux cellules
À utiliser avec (application) Marquage fluorescent
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence, instrument à haute densité
Quantité 5 mL
Méthode de détection Fluorescence
Émission 497 nm
Forme Liquide
Gamme de produits Pierce
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’étiquette Fluorescent Dye
Type de produit Coloration
Sub Cellular Localization Nucleus
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hoechst 33342 Solution (20 mM)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2'-(4'-ethoxyphenyl)-5- (4-methylpiperazin-1-yl) -2,5'-bis-1Hbenzimidazole trihydrochloride trihydra