Learn More
Invitrogen™ DAPI and Hoechst Nucleic Acid Stains
Code produit 10184322
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
10 mL
Type de produit:
Coloration
Coloration d’acide nucléique
DAPI
Pentahydrate
Type de colorant:
DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole, dilactate)
Hoechst 33258
Hoechst 33342
Imperméant aux cellules
Perméant aux cellules
Conditionnement:
1 pièce
100mg
10mL
10mg
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de produit Type de colorant Conditionnement
10184322 10 mg DAPI Imperméant aux cellules 10mg
11580246 10 mg DAPI Imperméant aux cellules 10mg
11530306 10 mg DAPI DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole, dilactate) 10mg
10778843 10 mL Coloration d’acide nucléique Hoechst 33258 1 pièce
11534876 100 mg Coloration d’acide nucléique Hoechst 33258 100mg
11594876 100 mg Pentahydrate Hoechst 33258 100mg
11534886 10 mL Coloration d’acide nucléique Hoechst 33342 10mL
11544876 100 mg Coloration d’acide nucléique Perméant aux cellules 100mg
11504886 100 mg Coloration Hoechst 33342 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10184322 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur D1306
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
DAPI and Hoechst are classic popular nuclear counterstains for use in all fluorescent cell and tissue techniques. The blue fluorescence is vivid contrast to green, yellow, orange, red, far red and NIR fluorescent probes and labels.
DAPI is a fluorescent dye commonly used in molecular biology and cell biology research. DAPI is known for its ability to bind to DNA, specifically to the minor groove of double-stranded DNA. This dye emits blue fluorescence when excited by ultraviolet light, allowing researchers to visualize and stain DNA in various biological samples.
Hoechst dyes are DNA-specific fluorescent stains that bind to the minor groove of double-stranded DNA. They emit blue fluorescence when excited by ultraviolet light. These dyes are widely used for staining DNA in various biological samples.
Le DAPI émet une fluorescence bleue lorsqu’il se lie aux régions AT de l’ADN. Bien que le colorant soit imperméant aux cellules, des concentrations supérieures peuvent pénétrer une cellule vivante.
Analyse cellulaire, cycle cellulaire, structure cellulaire, traçage & suivi des cellules, viabilité cellulaire, prolifération & fonction, imagerie cellulaire, cytométrie en flux, dosages de cycle cellulaire par cytométrie en flux, coloration de cytométrie en flux par structure cellulaire, cytométrie en flux de processus cellulaires, hybridation in situ en fluorescence, immunofluorescence (IF), coloration par immunofluorescence, montage & prévention des fades, coloration & détection par immunofluorescence, traçage microbien, hybridation in situ (ISH), noyau, nucléoles & enveloppe nucléaire, traçage des organites
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu
Contenu et stockage Stocker à température ambiante et à l'abri de lalumière.
Gamme de longueur d’onde d’excitation 358 nm
Type de colorant Imperméant aux cellules
À utiliser avec (application) Imagerie cellulaire
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Quantité 10 mg
Méthode de détection Fluorescence
Émission 461 nm
Gamme de produits Pierce
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’étiquette Fluorescent Dye
Type de produit DAPI
Sub Cellular Localization Noyau, acides nucléiques, Nucleus
Poids moléculaire 350.3
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DAPI (4',6-Diamidino-2-Phenylindole, Dihydrochloride)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.