Learn More
Invitrogen™ DAPI and Hoechst Nucleic Acid Stains
Code produit 10778843
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
10 mL
Type de produit:
Coloration
Coloration d’acide nucléique
DAPI
Pentahydrate
Type de colorant:
DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole, dilactate)
Hoechst 33258
Hoechst 33342
Imperméant aux cellules
Perméant aux cellules
Conditionnement:
1 pièce
100mg
10mL
10mg
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de produit Type de colorant Conditionnement
10778843 10 mL Coloration d’acide nucléique Hoechst 33258 1 pièce
11580246 10 mg DAPI Imperméant aux cellules 10mg
11530306 10 mg DAPI DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole, dilactate) 10mg
10184322 10 mg DAPI Imperméant aux cellules 10mg
11534876 100 mg Coloration d’acide nucléique Hoechst 33258 100mg
11594876 100 mg Pentahydrate Hoechst 33258 100mg
11534886 10 mL Coloration d’acide nucléique Hoechst 33342 10mL
11544876 100 mg Coloration d’acide nucléique Perméant aux cellules 100mg
11504886 100 mg Coloration Hoechst 33342 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10778843 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur H3569
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
DAPI and Hoechst are classic popular nuclear counterstains for use in all fluorescent cell and tissue techniques. The blue fluorescence is vivid contrast to green, yellow, orange, red, far red and NIR fluorescent probes and labels.
DAPI is a fluorescent dye commonly used in molecular biology and cell biology research. DAPI is known for its ability to bind to DNA, specifically to the minor groove of double-stranded DNA. This dye emits blue fluorescence when excited by ultraviolet light, allowing researchers to visualize and stain DNA in various biological samples.
Hoechst dyes are DNA-specific fluorescent stains that bind to the minor groove of double-stranded DNA. They emit blue fluorescence when excited by ultraviolet light. These dyes are widely used for staining DNA in various biological samples.
Hoechst 33258 est un contre-colorant nucléaire apprécié qui émet une fluorescence bleue lorsqu’il est lié à de l’ADNdb. Ses utilisations sont similaires à celles de Hoechst 33342 (H-1399) pour la contre-coloration, les études de l’apoptose et du cycle cellulaire, mais Hoechst 33258 serait moins perméant dans les cellules. Solution de 10 mg/ml dans de l’eau.
Analyse cellulaire, cycle cellulaire, prolifération cellulaire, structure cellulaire, traçage et suivi cellulaires, cytotoxicité et viabilité cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, cytométrie en flux, tests de cycle cellulaire par cytométrie en flux, coloration de cytométrie en flux par structure cellulaire, tests de cytotoxicité et de viabilité par cytométrie en flux, cytométrie en flux de processus cellulaires, immunofluorescence (IF), contre-coloration par immunofluorescence, montage et prévention de l’atténuation, coloration et détection par immunofluorescence, suivi microbiologique, noyau, nucléoles et enveloppe nucléaire, traçage des organites
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu
Concentration 10 mg/mL
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur entre 2°C et 8°C et à l’abri de la lumière.
Gamme de longueur d’onde d’excitation 352 nm
Type de colorant Hoechst 33258
À utiliser avec (application) Marquage fluorescent
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Quantité 10 mL
Méthode de détection Fluorescence
Émission 461 nm
Forme Liquide
Gamme de produits Hoechst
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’étiquette Fluorescent Dye
Type de produit Coloration d’acide nucléique
Sub Cellular Localization Noyau, acides nucléiques, Nucleus