Learn More
BD Biosciences™ Solution DAPI (RUO)
Description
- Coloration d’acide nucléique qui se lie aux régions riches en A-T de l’ADN le long du sillon mineur.
- Le DAPI est principalement imperméable aux cellules vivantes, ce qui lui permet d’être utilisé comme colorant de viabilité dans les cellules non fixées afin de distinguer les cellules intactes de celles dont la membrane est compromise.
- Notez cependant que des concentrations élevées de colorant peuvent toujours pénétrer dans des cellules intactes.
- En outre, le DAPI peut être utilisé pour analyser la teneur en ADN des cellules fixes ou comme contre-coloration nucléaire dans l’imagerie ou la cytométrie en flux.
- Lorsqu’il est lié à l’ADN double brin, le DAPI a une longueur d’onde d’excitation maximale de 358 nm et une émission maximale de 461 nm.
- Le DAPI est également bien excité par la ligne laser violet (par exemple, 405 nm). Notez que le DAPI lie également l’ARN.
- Dans ces conditions, le DAPI émet au maximum à 500 nm, mais avec moins d’intensité qu’une fois lié à l’ADN double brin.
Specifications
Specifications
| Concentration | 1,0 mg/ml |
| À utiliser avec (application) | Cytométrie en flux, imagerie biologique, immunofluorescence |
| Quantité | 1 mg |
| Conditions de stockage | Évitez les congélations / décongélations multiples du produit. Le produit doit être conservé non dilué à -20deg;C pour le stockage à long terme, et il peut être conservé non dilué à 4deg;C pour le stockage à court terme. |
| Stain Type | Coloration d’acide nucléique |