Learn More
Dapoxetine hydrochloride, MedChemExpress
Description
Dapoxetine (LY-210448) hydrochloride is an orally active and selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI). Dapoxetine hydrochloride can be used for the research of premature ejaculation (PE).
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Dapoxetine hydrochloride |
| CAS | 129938-20-1 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C21H24ClNO |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | LY-210448 hydrochloride |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 32 mg/mL (93.60 mM) |
| SMILES | CN(C)[C@H](C1=CC=CC=C1)CCOC2=C3C(C=CC=C3)=CC=C2.Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 341.87 |
| Show More |