Learn More
Dapoxetine Hydrochloride, TRC
Code produit 17974005
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17974005 500 mg 500mg
17904885 10 mg 10mg
17914145 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17974005 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD185700500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 129938-20-1
Formule moléculaire C21 H23 N O . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 341.87
Synonyme (αS)-N,N-Dimethyl-α-[2-(1-naphthalenyloxy)ethyl]-benzenemethanamine Hydrochloride (1:1), Benzenemethanamine, N,N-dimethyl-α-[2-(1-naphthalenyloxy)ethyl]-, hydrochloride, (S)-, Benzenemethanamine, N,N-dimethyl-α-[2-(1-naphthalenyloxy)ethyl]-, hydrochloride, (αS)- (9CI), (S)-(+)-Dapoxetine hydrochloride, Dapoxetine hydrochloride, LY 210448 hydrochloride, Priligy
Nom IUPAC (1S)-N,N-dimethyl-3-naphthalen-1-yloxy-1-phenylpropan-1-amine;hydrochloride
SMILES Cl.CN(C)[C@@H](CCOc1cccc2ccccc12)c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau Dapoxetine Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H23NO.ClH/c1-22(2)20(18-10-4-3-5-11-18)15-16-23-21-14-8-12-17-9-6-7-13-19(17)21;/h3-14,20H,15-16H2,1-2H3;1H/t20-;/m0./s1
Poids de la formule 341.1546
Pourcentage de pureté >95%