Learn More
Daprodustat, MedChemExpress
Description
Daprodustat (GSK1278863) is an orally active hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase (HIF-PH) inhibitor being developed for the treatment of anemia associated with chronic kidney disease.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Daprodustat |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 960539-70-2 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 10 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C19H27N3O6 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | GSK1278863 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 19.5 mg/mL (49.56 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Afficher plus |