Learn More
Dapsone, MedChemExpress
Description
Dapsone (4,4′-Diaminodiphenyl sulfone) is an orally active and blood-brain penetrant sulfonamide antibiotic with bacteriostatic, antimycobacterial and antiprotozoal activities. Dapsone exerts effective antileprosy activity and inhibits folate synthesis in cell extracts of M. leprae. Dapsone is used for dermatologic disorder research, including leprosy, dermatitis herpetiformis, acne vulgaris et al.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dapsone |
| Forme physique | Powder |
| CAS | 80-08-0 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C12H12N2O2S |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | 4,4′-Diaminodiphenyl sulfone DDS |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (402.74 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |