Learn More
Sel de sodium de N-bêta-D-glucuronide de dapsone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dapsone N-b-D-Glucuronide Sodium Salt |
| CAS | 54749-81-4 |
| Formule moléculaire | C18H19N2NaO8S |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | [[4-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]phenyl]amino]-1-deoxy-β-D-glucopyranuronic Acid Monosodium Salt, 1-Deoxy-1-p-sulfanilylanilino-β-D-glucopyranuronic Acid Monosodium Salt |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H20N2O8S.Na/c19-9-1-5-11(6-2-9)29(26,27)12-7-3-10(4-8-12)20-17-15(23)13(21)14(22)16(28-17)18(24)25;/h1-8,13-17,20-23H,19H2,(H,24,25);/q;+1/p-1/t13-,14-,15+,16-,17+;/m0./s1 |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(N[C@@H]2O[C@H](C(O[Na])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C=C1)(C3=CC=C(N)C=C3)=O |
| Nom IUPAC | sodium (2S,3S,4S,5R,6R)-6-(4-(4-aminophényl)sulfonyl)amino)-3,4,5-trihydroxytétrahydro-2H-pyran-2-carboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 446.41 |
| Poids de la formule | 446.08 |
Nom du produit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?