Learn More
DAPT, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15467109
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15467109 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15467109 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J65864.MA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.24€
    179.65€ / 10mg
    Économisez 36.59€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Un dipeptide perméable aux cellules qui supprime la production d’A→ en bloquant la →-sécrétase
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le DAPT est utilisé dans l’étude de la formation de β-amyloïde. On a démontré que le DAPT inhibait la signalisation Notch dans les études sur les maladies auto-immunes et lymphoprolifératives, comme l’ALPS et le lupus érythémateux, ainsi que dans la croissance des cellules cancéreuses,
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau DAPT
CAS 208255-80-5
Couleur Blanc
Formule moléculaire C23H26F2N2O4
Numéro MDL MFCD04974585
Quantité 10 mg
Sensibilité Light Sensitive
Synonyme dapt, dapt gsi-ix, gamma-secretase inhibitor ix, gsi-ix, insolution gamma-secretase inhibitor ix, s-tert-butyl 2-s-2-2-3,5-difluorophenyl acetamido propanamido-2-phenylacetate, n-n-3,5-difluorophenacetyl-l-alanyl-s-phenylglycine t-butyl ester, tert-butyl 2s-2-2s-2-2-3,5-difluorophenyl acetamido propanamido-2-phenylacetate, tert-butyl 2s-2-2s-2-2-3,5-difluorophenyl acetyl amino propanoyl amino-2-phenylacetate, gsiix
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO,ethanol,dichloromethane,DMF.
Clé InChI DWJXYEABWRJFSP-XOBRGWDASA-N
SMILES CC(C(=O)NC(C1=CC=CC=C1)C(=O)OC(C)(C)C)NC(=O)CC2=CC(=CC(=C2)F)F
Nom IUPAC (2S)-2-[[(2S)-2-[[2-(3,5-difluorophényl)acétyl]amino]propanoyl]amino]-2-phénylacétate de tert-butyle
Poids moléculaire (g/mol) 432.468
CID PubChem 5311272
ChEBI CHEBI:86193
Poids de la formule 432.5
Forme physique Lyophilisé