Learn More
Thermo Scientific Chemicals Daptomycine
Code produit 15507059 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15507059 500 mg 500mg
15597049 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15507059 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 461375000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
La daptomycine, CAS nº 103060-53-3, est un antibiotique polypeptidique semi-synthétique qui a une activité bactéricide contre les bactéries à Gram-positif résistantes à la vancomycine.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• La daptomycine est un antibiotique qui a une activité contre les bactéries à Gram-positif résistantes à la vancomycine, notamment les entérocoques et Staphylococcus aureus
Applications
• Elle a une activité bactéricide contre les bactéries à Gram-positif résistantes à la vancomycine
• Elle peut se lier à la membrane des cellules bactériennes, provoquant la rupture de la membrane et augmentant l’efflux des ions potassium des cellules bactériennes, perturbant la synthèse des protéines, de l’ADN et de l’ARN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103060-53-3
Formule moléculaire C72H101N17O26
Poids moléculaire (g/mol) 1620.67
Clé InChI DOAKLVKFURWEDJ-AVSAZHKKSA-N
Synonyme daptomycin
CID PubChem 133640189
SMILES CCCCCCCCCC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C21)C(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC3C(OC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CNC3=O)CCCN)CC(=O)O)C)CC(=O)O)CO)C(C)CC(=O)O)CC(=O)C4=CC=CC=C4N)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Daptomycin
Perte à la dessiccation 10% max.
Spectre IR Authentique
Quantité 500 mg
Informations sur la solubilité (0.5% in MeOH) Clear colorless to light yellow
Poids de la formule 1620.67
Pourcentage de pureté ≥93% (HPLC)