Learn More
Thermo Scientific Chemicals Daptomycine
Product Code. 15597049 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Unit Size:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15597049 100 mg 100mg
15507059 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15597049 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 461371000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00€
    135.65€ / 100mg
    Économisez 27.35€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La daptomycine, CAS nº 103060-53-3, est un antibiotique polypeptidique semi-synthétique qui a une activité bactéricide contre les bactéries à Gram-positif résistantes à la vancomycine.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• La daptomycine est un antibiotique qui a une activité contre les bactéries à Gram-positif résistantes à la vancomycine, notamment les entérocoques et Staphylococcus aureus
Applications
• Elle a une activité bactéricide contre les bactéries à Gram-positif résistantes à la vancomycine
• Elle peut se lier à la membrane des cellules bactériennes, provoquant la rupture de la membrane et augmentant l’efflux des ions potassium des cellules bactériennes, perturbant la synthèse des protéines, de l’ADN et de l’ARN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 103060-53-3
Formule moléculaire C72H101N17O26
Poids moléculaire (g/mol) 1620.67
Clé InChI DOAKLVKFURWEDJ-AVSAZHKKSA-N
Synonyme daptomycin
CID PubChem 133640189
SMILES CCCCCCCCCC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C21)C(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC3C(OC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CNC3=O)CCCN)CC(=O)O)C)CC(=O)O)CO)C(C)CC(=O)O)CC(=O)C4=CC=CC=C4N)C
Specifications
Nom chimique ou matériau Daptomycin
Perte à la dessiccation 10% max.
Spectre IR Authentique
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité (0.5% in MeOH) Clear colorless to light yellow
Poids de la formule 1620.67
Pourcentage de pureté ≥93% (HPLC)