Learn More
Daptomycin, MedChemExpress
Code produit 16498096
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498096 100 mg
16454237 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16498096 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0108
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
MedChemExpress Daptomycin is a lipopeptide antibiotic with rapid in vitro bactericidal activity against gram-positive organisms.
Daptomycin is a lipopeptide antibiotic with rapid in vitro bactericidal activity against gram-positive organisms.
Spécification
Nom chimique ou matériau Daptomycin
Forme physique Powder
CAS 103060-53-3
Couleur Off-White
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C72H101N17O26
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme LY146032
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (61.70 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (61.70 mM)
SMILES O=C(N[C@H](CC(N)=O)C(N[C@@H](CC(O)=O)C(N[C@H](C(NCC(N[C@H](C(N[C@@](C(N[C@@H](C(N[C@H]1CC(O)=O)=O)C)=O)([H])CC(O)=O)=O)CCCN)=O)=O)[C@H](OC([C@](NC([C@](NC([C@@](NC(CNC1=O)=O)([H])CO)=O)([H])[C@H](C)CC(O)=O)=O)([H])CC(C(C=CC=C2)=C2N)=O)=O)C)=O)=O)[C@@H](NC(CCCCCCCCC)=O)CC3=CNC4=CC=CC=C34
Poids moléculaire (g/mol) 1620.67
Poids de la formule 1620.67
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research