Learn More
Daptomycine, TRC
Code produit 30007503
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30007503 250 mg 250mg
17903835 100 mg 100mg
17923975 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30007503 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD193350250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103060-53-3
Formule moléculaire C72 H101 N17 O26
Poids moléculaire (g/mol) 1620.67
Synonyme Daptomycin, 1-Oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28-nonaazacyclohentriacontane, cyclic peptide deriv., Benzenebutanoic acid, N-(1-oxodecyl)-L-tryptophyl-D-asparaginyl-L-α-aspartyl-L-threonylglycyl-L-ornithyl-L-α-aspartyl-D-alanyl-L-α-aspartylglycyl-D-seryl-(3R)-3-methyl-L-α-glutamyl-α,2-diamino-γ-oxo-, (13→4)-lactone, (αS)-, Cidecin, Cubicin, Dapcin, Daptomicina, Daptomycine, Daptomycinum, Deptomycin, LY 146032, N-(1-Oxodecyl)-L-tryptophyl-D-asparaginyl-L-α-aspartyl-L-threonylglycyl-L-ornithyl-L-α-aspartyl-D-alanyl-L-α-aspartylglycyl-D-seryl-(3R)-3-methyl-L-α-glutamyl-(αS)-α,2-diamino-γ-oxobenzenebutanoic acid (13→4)-lactone
Nom IUPAC (3S)-3-[[(2S)-4-amino-2-[[(2S)-2-(décanoylamino)-3-(1H-indol-3-yl)propanoyl]amino]-4-oxobutanoyl]amino]-4-[[(3S,) 6S,9R,15S,18R,21S,24S,30S,31R)-3-[2-(2-aminophényl)-2-oxoéthyle]-24-(3-aminopropyl)-15,21-bis(carboxyméthyl)-6-[(2R)-1-carboxypropane-2-yl]-9-(hydroxyméthyl)-18,31-diméthyl-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29-decaoxo-1-oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28-nonazacyclohentriacont-30-yl]amino]-4-acide oxobutanoïque
SMILES CCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)N[C@@H](CC(=O)N)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)N[C@H]3[C@@H](C)OC(=O)[C@H](CC(=O)c4ccccc4N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](CO)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(=O)O)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](CC(=O)O)NC(=O)[C@H](CCCN)NC(=O)CNC3=O)[C@H](C)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Daptomycin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C72H101N17O26/c1-5-6-7-8-9-10-11-22-53(93)81-44(25-38-31-76-42-20-15-13-17-39(38)42)66(108)84-45(27-52(75)92)67(109)86-48(30-59(102)103)68(110)89-61-37(4)115-72(114)49(26-51(91)40-18-12-14-19-41(40)74)87-71(113)60(35(2)24-56(96)97)88-69(111)50(34-90)82-55(95)32-77-63(105)46(28-57(98)99)83-62(104)36(3)79-65(107)47(29-58(100)101)85-64(106)43(21-16-23-73)80-54(94)33-78-70(61)112/h12-15,17-20,31,35-37,43-50,60-61,76,90H,5-11,16,21-30,32-34,73-74H2,1-4H3,(H2,75,92)(H,77,105)(H,78,112)(H,79,107)(H,80,94)(H,81,93)(H,82,95)(H,83,104)(H,84,108)(H,85,106)(H,86,109)(H,87,113)(H,88,111)(H,89,110)(H,96,97)(H,98,99)(H,100,101)(H,102,103)/t35-,36-,37-,43+,44+,45+,46+,47+,48+,49+,50-,60+,61+/m1/s1
Poids de la formule 1619.7104
Pourcentage de pureté >95%