Learn More
Impureté du darapladib, TRC
Code produit 30365321
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30365321 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30365321 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD194925100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Darapladib-impurity
CAS 1389264-17-8
Formule moléculaire C36H38N4O2F4S
Quantité 100 mg
Synonyme N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-[[2-[[(4-fluorophenyl)methyl]thio]-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidin-4-yl]oxy]-N-[[4'-(trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]acetamide
Formule InChI InChI=1S/C36H38F4N4O2S/c1-3-43(4-2)20-21-44(22-25-8-12-27(13-9-25)28-14-16-29(17-15-28)36(38,39)40)33(45)23-46-34-31-6-5-7-32(31)41-35(42-34)47-24-26-10-18-30(37)19-11-26/h8-19H,3-7,20-24H2,1-2H3
SMILES CCN(CC)CCN(CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C(=O)COC3=NC(=NC4=C3CCC4)SCC5=CC=C(C=C5)F
Nom IUPAC N-[2-(dietilamino)etil]-2-[[2-[(4-fluorofenil)metilsulfanil]-6,7-dihidro-5H-ciclopenta[d]pirimidin-4-il]oxi]-N-[[4-[4-(trifluorometil)fenil]fenil]metil]acetamida
Poids moléculaire (g/mol) 666.77
Poids de la formule 666.2652