Learn More
Motic™ Accessoire pour fond noir avec diaphragme à iris, SMZ-171
Code produit 15475522
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Diaphragme à iris
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
15475522 Diaphragme à iris 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15475522 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1101000901781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    99.00€ / 1 pièces
    Économisez 4.00€
    3% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-01-2027
Insert de fond noir facile à utiliser pour la lumière transmise. L’accessoire pour fond noir Motic™ avec diaphragme à iris, SMZ-171 peut être monté sur toute sortie pour lumière transmise du socle.
  • Pour tout socle pour lumière transmise (halogène ou LED).
  • Le diaphragme à iris permet de faire varier l’ouverture de l’éclairage en fonction de l’ouverture numérique de l’objective.
Spécification
Type Accessoire de fond noir
À utiliser avec (équipement) Support pour lumière transmise halogène ou LED, microscopes SMZ-171
Comprend Diaphragme à iris