Learn More
Darunavir Ethanolate, MedChemExpress
Code produit 16499797
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16499797 5 mg
16467288 10 mg
16433307 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16499797 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17041
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
MedChemExpress Darunavir ethanolate (TMC114 Ethanolate) is a potent HIV protease inhibitor used to treat and prevent HIV/AIDS. Darunavir has a Ki of 1 nM for wild type HIV-1 protease.
Darunavir ethanolate (TMC114 Ethanolate) is a potent HIV protease inhibitor used to treat and prevent HIV/AIDS. Darunavir has a Ki of 1 nM for wild type HIV-1 protease.
Spécification
Nom chimique ou matériau Darunavir Ethanolate
CAS 635728-49-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C29H43N3O8S
Quantité 5 mg
Synonyme TMC114 Ethanolate
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (84.21 mM)
SMILES O=C(O[C@@H]1[C@@]2([H])[C@@](OCC2)([H])OC1)N[C@@H](CC3=CC=CC=C3)[C@H](O)CN(S(=O)(C4=CC=C(N)C=C4)=O)CC(C)C.CCO
Poids moléculaire (g/mol) 593.73
Poids de la formule 593.73
Pourcentage de pureté 99.1%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus