Learn More
Éthanolate de Darunavir, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Darunavir Ethanolate |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C27H37N3O7S.C2H6O/c1-18(2)15-30(38(33,34)21-10-8-20(28)9-11-21)16-24(31)23(14-19-6-4-3-5-7-19)29-27(32)37-25-17-36-26-22(25)12-13-35-26;1-2-3/h3-11,18,22-26,31H,12-17,28H2,1-2H3,(H,29,32);3H,2H2,1H3/t22-,23-,24+,25-,26+;/m0./s1 |
| Poids de la formule | 593.2771 |